Learn More
Ansell Edmont™ Gants jetables en néoprène ergonomiques Microflex™
Code produit 15579451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15579451 XS 100 pièces
15509461 Grande 100 pièces
15519461 XL 100 pièces
15589451 Standard 100 pièces
15599451 Moyen 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15579451 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 73847060
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La formulation en néoprène souple et pliable offre un port plus confortable pendant de longues périodes, tout en offrant aux travailleurs une plus grande sensibilité tactile. Il a été prouvé que les gants Microflex 73-847 réduisent l’effort musculaire et la fatigue des mains tout en améliorant les capacités de préhension dans des conditions humides.
  • Port plus confortable pendant de longues périodes
  • Les doigts texturés assurent une préhension sûre et robuste
  • Bénéficiez d’une excellente préhension sèche et humide
  • Fabriqués sans protéines et poudre de caoutchouc naturel pour aider à protéger les travailleurs contre les allergies, l’irritation cutanée et la sécheresse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13485, CONCEPTION COMPLEXE, DIRECTIVE RELATIVE AUX EPI DE CATÉGORIE CEE III 89/686, CONCEPTION COMPLEXE, EN 374-3, NQA 1,5 de NIVEAU 2 EN 374-2, ASTM D6977, EN 420
Applications Laboratoire
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,10mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 73-847
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/boîte
Résistance à la traction 18 MPa
Longueur (métrique) 245 mm
Largeur (métrique) 76 mm