Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile jetables à manchette étendue Microflex™
Code produit 15557304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15557304 Moyen 100 pièces
15527304 XL 100 pièces
15547304 Standard 100 pièces
15537304 2XL 100 pièces
15567304 Grande 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15557304 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 93243080
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protection supplémentaire du bras supérieur et sécurité supplémentaire contre la contamination croisée. Fabriqués avec une formulation en nitrile doux pour un confort d’ajustement et de sensation tout en améliorant la conception de la manchette, empêchant
  • La manchette de longueur de coude de 400 mm offre une sécurité supplémentaire contre la contamination croisée
  • Fabriqués avec une formulation en nitrile doux pour un confort d’ajustement et de sensation
  • Les doigts texturés et la paume garantissent une prise en main sûre dans une grande variété d’applications
  • La formulation en nitrile offre une meilleure résistance aux perforations et une meilleure résistance chimique que le latex de caoutchouc naturel
  • Les gants sont emballés dans des sachets en PE pour protéger l’intégrité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière 108mm
Certifications/Conformité ASTM D3577, TYPE II, CE 0493
Applications Industriel
Couleur Bleu
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,12mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Allongé, perlé
Modèle 93-243
Type d’emballage Sachet en PE
Quantité 100/boîte
Résistance à la traction 14 MPa
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 96 mm