Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Gants en nitrile Touch 93-732
Code produit 16659113 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16659113 M 100 pièces
16639113 XS 100 pièces
16649113 S 100 pièces
16669113 L 100 pièces
16679113 XL 100 pièces
17754879 2XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16659113 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93732080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40€
    10.94€ / 100 pièces
    Économisez 6.46€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus ergonomiquement, les gants d’examen en nitrile noir finement offrent dextérité ainsi qu’un meilleur confort, ajustement et sensation. Les bouts texturés des doigts garantissent la tactilité et la prise en main sûre des instruments et matériaux.
  • Le nitrile fin présente une dextérité et une tactilité accrues
  • Une couleur noire distinctive offre un contraste tout en masquant l’apparence des huiles, des fluides corporels et d’autres taches
  • ERGOFORM™ La technologie de conception réduit les tensions musculaires lors de tâches répétitives
  • Bouts texturés pour une manipulation sécurisée des instruments et matériaux
  • Sans silicone pour garantir une protection avancée des produits
  • NQA 1,5
  • Les secteurs courants incluent la santé, la dentisterie générale, la chimie, les services d’urgence, les sciences de la vie, la restauration, les cosmétiques, le tatouage, le marché secondaire automobile, les forces de l’ordre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Healthcare, Industriel, Laboratory
AQL 1.5
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle 93732080
Quantité 1000/Cs.
Séries MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Résistance à la traction 18 MPa
Longueur (impériale) 9,6 in
Longueur (métrique) 24.4 cm