Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Code produit 16669113 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16669113 L 100 pièces
16639113 XS 100 pièces
16649113 S 100 pièces
16659113 M 100 pièces
16679113 XL 100 pièces
17754879 2XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16669113 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93732090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    10.94€ / 100 pièces
    Économisez 5.76€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
  • Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
  • Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
  • ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
  • Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
  • Silicone-free to ensure advanced product protection
  • 1.5 AQL
  • Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Applications Soins de santé, Industrial, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Noir
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions L
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 2,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle 93732090
Quantité 1000/Cs.
Séries MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Résistance à la traction 18 MPa
Longueur (impériale) 9.6 in.
Longueur (métrique) 24.4 cm