Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants en latex 63-864
Code produit p-6983058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15529451 5,5 100 pièces
15539451 6,5 100 pièces
15549451 7,5 100 pièces
15559451 8,5 100 pièces
15569451 9,5 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15529451 Fournisseur Ansell Code fournisseur 63864060
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêchent les déchirures et les rayures grâce aux bouts de doigts plus épais que la moyenne. Ansell™ MICROFLEX™ Les gants en latex 63-864 offrent une adhérence fiable et précise.
  • Le bout des doigts est plus épais que la plupart des gants en latex standard pour une protection optimale.
  • Les bouts de doigts améliorés et texturés offrent une prise sûre et fiable pour les environnements de travail difficiles et améliorent la dextérité pour une productivité accrue.
  • Que la tâche à accomplir soit de moyenne ou de grande envergure, les mains restent sûres et sèches, – même dans des conditions humides ou sèches.
  • L’épaisseur de la paume satisfait et dépasse les normes de qualité.
  • Les taux de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales standard pour les gants de latex moyens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 374
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0,0079 in
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 0,0075 in
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables en latex
Dimensions 5,5
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,020 in
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Grip Design Texturés
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/paquet
Longueur (impériale) 9,6 in
Longueur (métrique) 245 mm