Learn More
Ansell Combinaisons blanches Microgard™ 1500 Plus avec capuche
Code produit 15526494 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
30 pièces
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15526494 XL 40 pièces
15506494 M 40 pièces
15596484 S 40 pièces
15516494 L 40 pièces
15536494 2XL 30 pièces
15546494 3XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15526494 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH15S0011105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    185.57€ / 40 pièces
    Économisez 108.43€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une bonne barrière contre les particules telles que l’amiante, la poussière de brique et la poussière de ciment. Les combinaisons blanches Ansell Microgard™ 1500 Plus à capuche filtrent 99,9 % des particules >3 μ.
  • Combinaison avec capuche à 3 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
  • Fermeture éclair avant à 2 sens avec rabat-tempête refermable
  • Tissu SMS avec traitement antistatique
  • Respirant pour réduire le risque de stress thermique
  • Sans silicone, ce qui est essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
  • Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau SMS antistatique
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 3 panneaux,
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modèle WH15-S-00-111, Capuche incluse
Nbre de poches Aucun