Learn More
Novacyt Group EIA IgG SRAS-CoV-2 Microgen Bioproducts™
Code produit 17172119 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15/boîte
Conditionnement:
480 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17172119 15/boîte 480 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17172119 Fournisseur Novacyt Group Code fournisseur MBCOV2CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour le dépistage des patients précédemment infectés, pour confirmer l’infection, surveiller la progression de la maladie ou pour tirer des conclusions épidémiologiques. Comprend tous les réactifs supplémentaires requis pour effectuer chaque test.
  • L’EIA SRAS-CoV-2 IgG Microgen Bioproducts™ introduit un dosage hautement sensible et spécifique pour la détection qualitative des anticorps IgG basés sur la protéine nucléocapside, généralement détectée deux semaines après l’infection initiale
  • Le test est destiné au dépistage des patients précédemment infectés, pour confirmer l’infection, surveiller la progression de la maladie ou pour tirer des conclusions épidémiologiques
  • Chaque kit contient 480 réactions (5 plaques à 96 puits) et comprend tous les réactifs supplémentaires nécessaires pour effectuer chaque test –avec des contrôles positifs/négatifs. Les types d’échantillons comprennent le sérum et le plasma humains
  • Format à 480 réactions pratique (5 plaques à 96 puits) y compris toutes les plaques et tous les réactifs supplémentaires pour effectuer le dosage
  • Conforme au TPP du ministère de la Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA)
  • Sensibilité et spécificité élevées
  • Moins de 1 h 30 min d’incubation
  • Fonctionnel avec les échantillons de plasma et de sérum humains
  • Aucune réactivité croisée avec des agents pathogènes viraux courants
  • Validé pour une application manuelle, mais également adapté à l’automatisation ELISA à haut débit
  • Essentiel dans le processus de surveillance des anticorps contre la COVID-19
Spécification
Étalonnage Format d’étalonnage ELISA standard : contrôles pos/nég. incluses avec le kit
Certifications/Conformité Certification DIV CE, documentation DoC
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Coffrets de témoins Contrôles positifs et négatifs
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Anticorps IgG SRAS-CoV-2 (protéine nucléocapside)
Méthode de détection Essai immuno-enzymatique ; chromatographie/changement de couleur
Format Plaque à 96 puits
Type d’échantillon Plasma ou sérum humains
Sensibilité 100 % - > 14 jours après confirmation par PCR
Type Anticorps ELISA
Formule Les compositions chimiques se trouvent dans les fiches de données de sécurité
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de plaques et systèmes ELISA manuels OU automatisés pour l’interprétation
Comprend Contrôle positif 1 x 3,5 ml, contrôle négatif 1 x 3,5 ml, tampon de lavage 2 x 125 ml, tampon d’échantillon 2 x 125 ml, conjugué 1 x 60 ml, solution de substrat 1 x 60 ml, solution d’arrêt 1 x 60 ml
Matériau Plaques en PP
Nbre de réactions 480
Groupe d’organismes Anticorps
Type d’emballage Sachets en feuille et flacons en plastique
Quantité 15/boîte
Taille de l’échantillon 5 μl de plasma ou de sérum humains
Espèces Humaine
Spécificité 0,994
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Anticorps/protéine nucléocapside
Heure du test <1,5 h