Learn More
Contec™ MicroGenesis Housse de protection en microfibre pour plumeau XF
Code produit 30274785 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
14,75 x 4 in
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30274785 14,75 x 4 in 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30274785 Fournisseur Contec™ Code fournisseur MGMP0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    161.89€ / 200 pièces
    Économisez 38.11€
    19% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Le High Duster XF facilite le nettoyage des espaces difficiles d'accès lorsqu'il est associé à MicroGenesis Housses de protection hautes en microfibre. Le corps flexible de l'outil de dépoussiérage haute performance se plie pour épouser les contours de la surface et réduit la fatigue de l'opérateur.
  • Réduit le risque de contamination croisée lorsqu'il est utilisé avec un High Duster XF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Housse à poussière
Dimensions (L x l) 14,75 x 4 in