Learn More
Hamilton Microlab Plaque de base 600
Code produit 31257803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
9,75 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale)
31257803 9,75 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257803 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 660968801
Expédition estimée: 09-12-2026
Offre une surface stable pour les distributeurs et diluateurs, réduisant les vibrations et évitant les basculements ou les déplacements. Assure une exploitation fiable dans des environnements laboratoires très fréquentés.
  • Microlab La plaque de base 600 améliore la stabilité des instruments pendant le fonctionnement
  • Inclus avec tous les nouveaux Microlab distributeurs et diluateurs de la série 600
  • Dimensions : 9,75 x 8,75 in.
Spécification
Longueur (impériale) 9,75 in
Largeur (impériale) 8,75 in