Learn More
Hamilton™ Système de dilution/distribution Microlab™ 600
Code produit 12341243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Diluteur à seringue double
Distributeur continu à seringue double
Distributeur à seringue double
Distributeur à seringue unique
Type de contrôleur:
Contrôleur avancé
Contrôleur de base
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Type de contrôleur unitSize
12341243 Diluteur à seringue double Contrôleur avancé 1 pièce
12808495 Distributeur à seringue unique Contrôleur avancé 1 pièce
17492193 Distributeur continu à seringue double Contrôleur avancé 1 pièce
12888485 Distributeur à seringue unique Contrôleur de base 1 pièce
17482193 Distributeur continu à seringue double Contrôleur de base 1 pièce
16447820 Distributeur à seringue double Contrôleur de base -
15210157 Distributeur à seringue double Contrôleur avancé 1 pièce
15136852 Diluteur à seringue double Contrôleur de base 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12341243 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur ML625DIL
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dilution / distribution avec une précision supérieure à 99 %, indépendamment de la viscosité du liquide, de la pression de la vapeur et de la température. Microlab™ Le système de dilution/distribution 600 est une pompe à seringue de haute précision dotée d'une interface utilisateur graphique conçue pour diluer et distribuer rapidement et facilement des volumes de 10 μL à 50 mL.
  • Disponible en seringue à système simple ou double
  • Les moteurs pas-à-pas de précision à couple élevé offrent une position précise
  • Compatible avec les seringues de μ10 L à 50 mL
  • Port Ethernet pour la communication avec le contrôleur ou le réseau d’entreprise
  • Kit d’imprimante disponible
Caractéristiques de la pompe à seringue
  • Moteurs à soupape à couple élevé
  • La seringue de précision entraîne une résolution de 48 000 étapes en 60 minutes
  • Boutons d’alimentation et d’amorçage lumineux
  • Ports de déclenchement indépendants gauche et droit
  • Ventilation de chaleur sans ventilateur
  • Entrée de puissance de 24 V
  • Entrée/sortie de la chaîne CAN Daisy
  • Port de console RS-232
  • Alimentation par Ethernet (PoE)
  • Entrées/sorties TLL
Diluteur à seringue double
  • Crée une dilution allant jusqu’à 1:50 000 en une seule étape
  • Réduit le temps de préparation et le tampon gaspillé
  • Nettoie la tubulure entre chaque échantillon
Kit d’imprimante pour distributeur / diluteur
  • Impression sur papier standard non thermique 8 1/2 x 11 et A4
  • Interface avec le progiciel de conformité gratuit disponible pour Advanced Microlab™ appareils
  • Satisfait aux exigences réglementaires CFR21 Partie 11 et FDA BPF/BPL en imprimant facilement tous les fichiers journaux directement depuis le contrôleur du périphérique
Distributeur:
Enrichissement d'échantillons, titrage, administration de doses aux animaux (gavage oral), ajout de réactifs aux réacteurs chimiques, chimie en flux continu, fabrication (ex.) Dosage de mercure pour ampoules, remplissage de cartouches d'encre, dosage de colle et d'époxy, produits pharmaceutiques nasaux (visqueux), lentilles de contact
Diluant :
Analyses médico-légales d'alcoolémie et d'urine, analyses minières, détection de métaux, analyses environnementales (eau et sols), analyses d'huile, maintenance préventive, contrôle de l'alcoolémie, production de bière et de vin
Informations sur la commande
Microlab Kit d’impression 600 vendu séparément
Spécification
Type Diluteur à seringue double
Type de contrôleur Contrôleur avancé