Learn More
Hamilton Microlab 700, sonde manuelle à pointe jetable à double diluateur
Description
- Microlab Diluateur double à seringues 700 avec sonde manuelle à pointe jetable (PN : 10103470)
- Conçu pour améliorer le débit et la cohérence dans les tâches de pipetage manuel
- Permet la manipulation, la dilution et la distribution semi-automatisées des liquides
- Offre une précision supérieure à 99 % pour des résultats précis
- Présente un chemin de fluide très inerte, adapté aux applications sensibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde manuelle à pointe convertible |
| À utiliser avec (équipement) | Microlab Série 700 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?