Learn More
Hamilton Microlab Série 700, distributeur continu double seringue avec contrôleur premium
Code produit 31257781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Seringues de 10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31257781 Seringues de 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31257781 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10103467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10247.43€
    9283.52€ / 1 pièces
    Économisez 963.91€
    9% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le distributeur continu à double seringue est un manipulateur de liquides de précision semi-automatique polyvalent, nécessitant que les deux seringues aient le même volume.
  • Microlab Les distributeurs continus à double seringue de la série 700 sont conçus pour augmenter le débit et améliorer la répétabilité dans les applications de pipetage manuel
  • Les configurations disponibles incluent :
    • PN : 10103465 - Distributeur continu double seringue avec contrôleur avancé
    • PN : 10103467 - Distributeur continu double seringue
  • Permettre des processus semi-automatisés de manipulation, dilution et distribution des liquides
  • Fournir une précision de 99 %+ pour des résultats fiables et cohérents
  • Disposer d’un chemin de fluide hautement inerte, adapté aux applications sensibles et exigeantes
  • Idéal pour les laboratoires nécessitant des flux de travail précis, répétables et efficaces pour la manipulation des liquides
Spécification
Type de produit Diluateur-distributeur semi-automatisé
Comprend Seringues de 10 mL