Learn More
Hamilton Microlab Série 700, diluteur à double seringue avec contrôleur avancé
Code produit 31257810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Seringues de 2,5 mL et 250 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31257810 Seringues de 2,5 mL et 250 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31257810 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10103468
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le dilueur à double seringue est un système de manipulation de liquides semi-automatique et de haute précision, conçu pour effectuer de grandes dilutions en une seule étape.
  • Microlab Les diluateurs à double seringue de la série 700 sont conçus pour améliorer le débit et la cohérence dans les flux de travail manuels de pipetage
  • Les configurations disponibles incluent :
    • PN : 10103468 (ML715-DIL) - Diluateur double seringue avec contrôleur avancé
    • PN : 10103471 (ML725-DIL) - Diluateur double seringue avec contrôleur premium
  • Permettre des processus semi-automatisés de manipulation, de dilution et de distribution des liquides
  • Fournir une précision de 99 %+ pour des résultats précis et fiables
  • Disposer d’un chemin de fluide hautement inerte, adapté aux applications sensibles et exigeantes
  • Configuré avec deux seringues (50 mL et 10 μL) pour une grande flexibilité
  • Capable d’effectuer une dilution allant jusqu’à 50 000 fois en une seule étape
  • Idéal pour les laboratoires nécessitant des flux de travail de dilution très précis, reproductibles et efficaces
Spécification
Type de produit Diluateur-distributeur semi-automatisé
Comprend Seringues de 2,5 mL et 250 μL