Learn More
Hamilton Microlab Série 700, diluateur double seringue avec contrôleur premium
Code produit 31257773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Seringues de 2,5 mL et 250 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31257773 Seringues de 2,5 mL et 250 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31257773 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10103471
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le dilueur à double seringue est un système de manipulation de liquides semi-automatique et de haute précision, conçu pour effectuer de grandes dilutions en une seule étape.
  • Microlab Les diluateurs à double seringue de la série 700 sont conçus pour améliorer le débit et la cohérence dans les flux de travail manuels de pipetage
  • Les configurations disponibles incluent :
    • PN : 10103468 (ML715-DIL) - Diluateur double seringue avec contrôleur avancé
    • PN : 10103471 (ML725-DIL) - Diluateur double seringue avec contrôleur premium
  • Permettre des processus semi-automatisés de manipulation, de dilution et de distribution des liquides
  • Fournir une précision de 99 %+ pour des résultats précis et fiables
  • Disposer d’un chemin de fluide hautement inerte, adapté aux applications sensibles et exigeantes
  • Configuré avec deux seringues (50 mL et 10 μL) pour une grande flexibilité
  • Capable d’effectuer une dilution allant jusqu’à 50 000 fois en une seule étape
  • Idéal pour les laboratoires nécessitant des flux de travail de dilution très précis, reproductibles et efficaces
Spécification
Type de produit Diluateur-distributeur semi-automatisé
Comprend Seringues de 2,5 mL et 250 μL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.