Learn More
Hamilton Microlab Série 700, distributeur double de seringues avec contrôleur premium
Code produit 31257786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Seringue de 1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31257786 Seringue de 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31257786 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10103464
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le distributeur à double seringue est un manipulateur de liquides de précision polyvalent, semi-automatique, conçu pour des applications de manipulation de liquides précises et reproductibles.
  • Microlab Les distributeurs de double seringue de la série 700 sont conçus pour augmenter le débit et améliorer la répétabilité dans les applications de pipetage manuel
  • Les configurations disponibles incluent :
    • PN : 10103461 - Distributeur de seringues doubles avec contrôleur avancé
    • PN : 10103464 - Distributeur de seringues double avec manette premium
  • Permettre des processus fiables de manipulation, de dilution et de distribution de liquides semi-automatisés
  • Fournir une précision de 99 %+ pour des résultats cohérents et précis
  • Disposer d’un chemin de fluide très inerte, adapté aux techniques et applications sensibles
  • Soutenir les laboratoires nécessitant des flux de travail de gestion des liquides efficaces, répétables et de haute précision
Spécification
Type de produit Diluateur-distributeur semi-automatisé
Comprend Seringue de 1 mL