Learn More
Hamilton Microlab Série 700, distributeur de seringues simples avec contrôleur avancé
Code produit 31257819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Seringue de 1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31257819 Seringue de 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31257819 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10103458
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le distributeur à seringue unique est un manipulateur de liquide de précision semi-automatique polyvalent, doté d’une valve reliant directement la seringue au tube pour une distribution contrôlée et précise.
  • Microlab Les distributeurs de seringue simple de la série 700 sont des systèmes polyvalents de manipulation de liquides de précision semi-automatiques
  • Les configurations disponibles incluent :
    • PN : 10103458 (ML710-DIS) - Distributeur de seringue simple avec contrôleur avancé
    • PN : 10103460 (ML720-DIS) - Distributeur de seringue simple avec contrôleur premium
  • Conçu pour augmenter le débit et améliorer la répétabilité dans les applications de pipetage manuel
  • Permettre des processus semi-automatisés de manipulation, de dilution et de distribution des liquides
  • Fournir une précision de 99 %+ pour des résultats précis et cohérents
  • Disposer d’un chemin de fluide très inerte, adapté aux techniques et applications sensibles
  • Utilisez une configuration de valve unique qui relie directement la seringue au tube pour une distribution contrôlée et précise
  • Idéal pour les laboratoires nécessitant des flux de travail flexibles, fiables et de haute précision pour la manipulation des liquides
Spécification
Type de produit Diluateur-distributeur semi-automatisé
Comprend Seringue de 1 mL