Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Microliter pour microtubes 30 x 2 ml
Code produit 10627005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10627005 30 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10627005 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00€
    1270.47€ / 1 pièces
    Économisez 319.53€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez des séparations à grande vitesse à 15 200 tr/min grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2 ml.
Utilisez le rotor à angle fixe 30 x 2 ml Thermo Scientific™ Microliter pour les séparations à grande vitesse à 15,200 tr/min.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Megafuge™ 16, Multifuge™ X1, SL 16
Recommandé dans les cas suivants :
Prend en charge les protocoles des microvolumes, notamment la préparation de l’acide nucléique ou du lysat protéique ainsi que la configuration de la réaction PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Microliter 30 x 2 ml
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 30 x 2 mL
FCR max. 25,830 ×g
Vitesse max. 15 200 tr/min
Rayon (métrique) 10 cm
Longueur max. du tube 50 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Sorvall Legend séries XT/XF, Sorvall Legend série X1, Sorvall série ST 40, Sorvall série ST 16, Multifuge séries X3/X3F, Multifuge série X1, Megafuge série 40, Megafuge série16, Multifuge séries X1, SL 16.
Angle 45°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui