Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire étanche en aluminium Microliter pour microtubes 48 x 2 ml
Code produit 10637455 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
48 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10637455 48 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10637455 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00€
    1692.00€ / 1 pièces
    Économisez 373.00€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Pour les protocoles à micro-volume, avec une capacité modulable grâce aux adaptateurs de 12 à 24 ml
Respectez les protocoles de micro-volume avec le rotor à angle fixe en aluminium scellé Thermo Scientific™ Microliter 48 x 2 ml, qui offre une flexibilité époustouflante en termes de capacité, avec des adaptateurs de 12 à 24 ml. Faites votre choix entre les microtubes et les tubes de PCR.
Informations de commande :
Adaptateurs de tubes vendus séparément par jeux de 24. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R
Recommandé dans les cas suivants :
ADN, ARN, plasmides, et isolement de protéines de petit volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes étanche en aluminium Microliter 48 x 2 ml
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 48 x 2 mL
FCR max. 25,314 ×g
Vitesse max. 15 200 tr/min
Rayon (métrique) 9,8 cm
Rayon (métrique) Min. 5,9 cm
Facteur K 556
Longueur max. du tube 50 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend séries XT/XF, Sorvall Legend série X1, Sorvall série ST 40, Sorvall série ST 16, Multifuge séries X3/X3F, Multifuge série X1, Megafuge série 40, Megafuge séries 40/40R, Multifuge séries X3/X3R.
Angle 45°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui