Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons d’échantillonnage automatique ScrewTin de 9 mm MicroLiter avec septa en PTFE/silicone
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Septum | PTFE, silicone |
| Nb par paquet | 100 |
| Gamme de produits | MicroLiter |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons d’échantillonnage automatique de 9 mm - MicroLiter |
| Type de produit | Bouchon à vis |