Learn More
Hamilton™ Microliter™ et Gastight™ CTC et LEAP Seringues d'échantillonneur automatique LC PAL Technologies
Description
Les seringues de cette catégorie sont soit la série 700, soit la série 700 Microliter ou les seringues à gastrique des séries 1700 et 1000. Microliter les seringues sont munies d’un piston en acier inoxydable qui est monté à la main sur des corps en verre et qui sont conçues pour le prélèvement de liquide. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
- C-Line avec pointe de piston haute température
- Piston à pousser réglable pour le dégagement de la pointe de piston
- PTFE / Polymère pour une température stable
- Conception du moyeu et de l’aiguille pour un report nul
- Inertie chimique du corps de seringue en verre poli et revêtu
- Fins de seringues : aiguille fixe (FN), aiguille à embout Luer (LTN)
- Cycle de la pointe de l’aiguille fin : 3
- prendre le CTC Seringues de chromatographie
- Fixation directe de l’aiguille au corps
- Pour les seringues de volume moyen
- Les aiguilles sont soudées au corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro
- Non autoclavables
- Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,05 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,016 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,041 cm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,0283 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,146 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,775 cm |
| Afficher plus |