Learn More
Hamilton™ Microliter™ et Gastight™ CTC et LEAP Seringues d'échantillonneur automatique LC PAL Technologies
Code produit 13515830
Change view
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
Type de connexion:
Fixe
Soudé
Longueur (impériale):
2 in
2,2 in
Modèle:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de connexion Longueur (impériale) Modèle unitSize
13515830 22s G Fixe 2,2 in 1702 1 pièce
11592495 22s G Soudé 2 in 1702 1 pièce
10440743 22s G Fixe 2 in 1702 1 pièce
11517714 22s G Soudé 2 in 701 1 pièce
10078651 22s G Fixe 2 in 1710 1 pièce
11547774 22 G Soudé 2 in 1005 1 pièce
11527744 22 G Soudé 2 in 1001 1 pièce
15162514 22s G Fixe 2,2 in 1702 1 pièce
11577734 22s G Fixe 2 in 1701 1 pièce
10797435 22 G Fixe 2 in 1725 1 pièce
10227974 22 G Soudé 2 in 1710 -
13293489 22s G Fixe 2,2 in 1710 1 pièce
10679009 22 G Soudé 2 in 1002 1 pièce
11527714 22 G Fixe 2 in 1750 1 pièce
15152514 22 G Fixe 2,2 in 1710 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 13515830 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 204475
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour être utilisées avec les systèmes CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt étendu et autres échantillonneurs automatiques
Les seringues de cette catégorie sont soit de la série 700 Microliter ou les seringues étanches aux gaz des séries 1700 et 1000. Microliter Les seringues sont munies de pistons en acier inoxydable ajustés à la main à des corps en verre et sont conçues pour le prélèvement d'échantillons de liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
  • C-Line avec pointe de piston haute température
  • Piston à pousser réglable pour le dégagement de la pointe de piston
  • PTFE / Polymère pour une température stable
  • Conception du moyeu et de l’aiguille pour un report nul
  • Inertie chimique du corps de seringue en verre poli et revêtu
  • Terminaisons de seringue : Aiguille fixe (FN), aiguille cimentée à pointe Luer (LTN)
  • Pointe émoussée : 3
Aiguille fixe (FN)
  • Trouvé sur CTC seringues de chromatographie
  • Fixation directe de l’aiguille au corps
Aiguille fixe avec embout Luer (LTN)
  • Pour les seringues de volume moyen
  • Les aiguilles sont soudées au corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro
  • Non autoclavables
  • Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,028 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,013 cm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 0,072 cm
Diamètre (métrique) externe 0,775 cm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,071 cm
Longueur (impériale) 2,2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 56 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique Gastight
Pression max. 68,9 bar
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 1702
Température min. (métrique) 20°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 25 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Type de connexion Fixe