Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Microliter pour centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ / 1.6R
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
Rotor et couvercle
- Capacité : 48 × 1.5/2 ml
- Vitesse max. / FCR : 15,000 tr/min / 24,652 × g
- Approuvé pour le confinement biologique
- Adaptateurs vendus séparément
Spécification
Spécification
| Type | Rotor microlitre |
| Capacité | 48 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 24 652 x g |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 1,6/1,6R |