Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse Microlitre
Description
- Meilleurs résultats et plus d’échantillons en moins de temps : augmentez l’efficacité et le débit de votre laboratoire
- Large gamme de capacités grâce à la variété de modèles et d’accessoires disponibles
- Fonction de pré-réfrigération pour un fonctionnement rapide : systèmes de contrôle de la température fiables et stables avec des fonctions de pré-réfrigération et de veille rapides pour un contrôle précis de la température
Spécification
Spécification
| Capacité | 60 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 18 000 tr/min |
| FCR max. | 31 514 x g |
| Comprend | Rotor angulaire |
| Fonctions de sécurité | Protection empêchant la chute du couvercle |
| Profondeur (métrique) | 650 mm |
| Gamme de produits | MIKRO 220R |
| Type de produit | Centrifugeuse Microlitre |
| Plage de températures (métrique) | -20 °C à +40 °C |