Learn More
Epredia™ Extracteur de chaleur pour cryostats Microm™
Code produit 12033059 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HM 525
HM 550, série HM 560
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12033059 HM 550, série HM 560 1 pièce
12023059 HM 525 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12033059 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 524510
Expédition estimée: 16-02-2027
Utilisez les extracteurs thermiques de cryostats Epredia™ Microm™ avec les cryostats Epredia™.
  • L’extracteur de chaleur multipositionnel est incorporé sur un arbre vertical pour une congélation uniforme et un retrait facile de l’échantillon
  • Peut être utilisé à partir de n’importe quelle position sur la barre de congélation
  • Le temps de congélation est raccourci si le tissu et le plateau de congélation sont placés sur un Peltier actif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Extracteur de chaleur pour HM560
Type de produit Extracteur de chaleur
À utiliser avec (équipement) HM 550, série HM 560