Learn More
Thermo Scientific™ Tapis en silicone CLR MicroMat™ pour plaques à puits
Beschreibung
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits. Fabriqués en silicone pur, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
- Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants, ils présentent une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à l’air sec, et peuvent supporter des températures basses jusqu’à -80°C
- Adaptés à l’automatisation
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Transparent |
| Solvent Or Alcohol Resistant | No Resistance |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 5 |
| Diamètre de bouchon | 7 mm |
| À utiliser avec (application) | HPLC, UHPLC, GC |
| Format | Plaque de base, grande surface de pénétration |
| Pré-fendu | Non |
| Mehr anzeigen |