Learn More
Thermo Scientific™ Tapis en silicone CLR MicroMat™ pour plaques à puits
Code produit 30286148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
Caoutchouc de silicone
EVA
Silicone
Silicone, PTFE
Format:
Base bombée
Base en escalier, petite zone de pénétration
Base plate
Plaque de base, grande surface de pénétration
Nb par paquet:
100 tapis
5
50
Conditionnement:
100 pièces
5 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Matériau Format Nb par paquet Conditionnement
30286148 Non Caoutchouc de silicone Plaque de base, grande surface de pénétration 50 50 pièces
15142739 Non Silicone Base en escalier, petite zone de pénétration 5 5 pièces
15332165 Non Silicone Plaque de base, grande surface de pénétration 5 5 pièces
15162739 Oui Silicone Base en escalier, petite zone de pénétration 5 5 pièces
15152739 Oui Silicone Plaque de base, grande surface de pénétration 5 5 pièces
15122749 Non Silicone, PTFE Base plate 5 5 pièces
15132749 Oui Silicone, PTFE Base plate 5 5 pièces
17473193 Non EVA Base bombée 100 tapis 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30286148 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M187
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits.
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits. Fabriqués en silicone pur, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Performance Level 2 Mats – for High-Throughput Applications
  • Ideal for non-regulated labs using water and polar solvents
  • GC-MS and LC-MS tested
  • Suitable for HPLC/UHPLC,QA/QC, and sensitive applications
  • Ideal for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, DAD/PDA, RI, fluorescence, and ELSD
  • Eliminates cross contamination of samples
  • Resists coring and tearing
  • Superior resealability after multiple injections
  • WebSeal mats are manufactured from EVA (Ethylene-vinyl acetate) or pure silicone with or without a PTFE coating
  • Silicone mats are dry heat autoclavable with excellent chemical compatibility, and can withstand low temperatures down to -80°C
Reduce the risk of mis-injection – To seal your plates correctly, it’s important to use the right mat
  • Silicone Mats – Using a silicone mat with the correct profile reduces sample and solvent evaporation during your workflows, provides better consistency, and is ideal for long-term storage.
  • Pre-slit Mats – Pre-slit mats are effective at reducing mis-injections and can be used again for confirmatory runs on the same plates without solvent loss. Their slits allow the use of pipette tips as well as multichannel pipettes.
  • Adhesive Seals – Adhesive seals are effective as a one-time seal, but cannot be used for repeat runs. The exception is our three-layer re-sealing tape without glue at the cavity area.
Specification Certified 
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal mats are dimensionally verified 
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance available by lot number upon request 
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 products are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 products are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 products are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Solvent Or Alcohol Resistant Alcohol Resistant
Matériau Caoutchouc de silicone
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nb par paquet 50
Diamètre de bouchon 7 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Format Plaque de base, grande surface de pénétration
Pré-fendu Non
Gamme de produits SureSTART WebSeal Level 2
Adhésif, adhésive None
Perçable Yes
Type de puits Round
Plate Compatibility 96-well Standard Plate