Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie Micromesh™ conditionnées en tubes
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie Epredia™ MicromeshTM conditionnées en tubes.
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie Thermo Scientific™ Micromesh™ conditionnées en tubes.
- Fabriquées en polymère d’acétal
- Grand compartiment de 24 × 27 mm idéal même pour les ponctions de biopsie
- Couvercle encastré spécialement conçu pour se trouver exactement au niveau de la surface supérieure de la cassette, permettant ainsi le marquage des cassettes avec les marqueurs automatiques de la série Shandon™ MicroWriter™ sans retirer les couvercles
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Cartons de 10 tubes de 75 cassettes munies de leur couvercle
Spécification
Spécification
| Type de pores | Small Square Pore |
| Angle de la face d’écriture | 45° |
| Couleur | Turquoise |
| Longueur (métrique) | 24 mm |
| Largeur (métrique) | 27 mm |
| Matériau | Polymère d’acétal |
| Type de produit | Biopsy Cassette |