Learn More
Motic™ Oculaire de micromètre WF10X / 18 mm, 100 div. / 10 mm, avec réticule, DM-111
Code produit 15455082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
15455082 10X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455082 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 53100145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    65.00€ / 1 pièces
    Économisez 3.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Mesurez les échantillons en toute confiance grâce à cet oculaire de microscope conçu avec une échelle intégrée et précise. L’oculaire en micromètre Motic™ WF10X / 18 mm, 100 div. / 10 mm, avec réticule, DM-111 offre un champ de vision amélioré et un
  • Oculaire grand champ pour un champ de vision amélioré et un plus grand dégagement oculaire.
  • Divisions : 100 dans 10 mm avec réticule.
  • Grossissement : 10X.
  • Champ de vue : 18 mm.
Spécification
Type Grand champ, micromètre
Description 100 divisions en 10 mm
Diamètre (métrique) Champ de vision :18mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes DM-111
Comprend Réticule
Pouvoir grossissant 10X