Learn More
Motic™ Oculaire de micromètre WF10X / 20 mm, 1° div. / 360° rapporteur, avec réticule
Code produit 15435162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
15435162 10X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15435162 Fournisseur Motic™ Code fournisseur SG02T0207B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    72.00€ / 1 pièces
    Économisez 3.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Mesurez les échantillons en toute confiance grâce à cet oculaire de microscope conçu avec une échelle intégrée et précise. L’oculaire du micromètre Motic™ WF10X / 20 mm, 1° div. / 360° rapporteur, avec réticule, offre un champ de vision amélioré et un plus grand dégagement oculaire.
  • Oculaire grand champ pour un champ de vision amélioré et un plus grand dégagement oculaire.
  • Divisions : 1° rapporteur à 360° avec réticule.
  • Grossissement : 10X.
  • Champ de vue : 20 mm.
Spécification
Type Oculaire de micromètre à champ large
Description 1° divisions dans 360°
Diamètre (métrique) Champ de vision :20mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes DM-39, DM-143
Comprend Réticule, rapporteur
Pouvoir grossissant 10X