Learn More
Micronova™ Adaptateurs coudés réglables
Code produit 13127516 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
33 x 3,8 cm (13 x 1,5 in)
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
13127516 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in) 1 pièce
13117516 33 x 3,8 cm (13 x 1,5 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13127516 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDAH19
Requires
Gamme SSU, STAEH, STAH de poignées et adaptateurs pour serpillières à franges Micronova et d’outils spécialisés
Ces adaptateurs coudés en acier inox sont dotés d’une charnière en plastique Delrin™ qui permet de créer une forme inclinée réglable entre une poignée et un adaptateur de serpillière afin de nettoyer confortablement le dessus et le dessous du matériel, mais également l’intérieur des isolateurs et des hottes de confinement.
Le Micronova Les adaptateurs à angle réglable sont des poignées pliables conçues pour s'adapter aux contraintes d'espace spécifiques des isolateurs et des hottes de confinement. Leur conception unique permet d’insérer la poignée repliée dans le passage et, une fois à l’intérieur, d’étendre la charnière afin d’atteindre toutes les surfaces internes. L’adaptateur peut également être relié à une poignée universelle pour atteindre efficacement et confortablement le dessous et le pourtour des obstacles dans la salle blanche ou l’environnement contrôlé.
  • Adaptateur de poignée coudé réglable en acier inox
  • Delrin™ La charnière en plastique peut se replier sur elle-même ou être réglée à un angle fixe.
  • Acier inoxydable 304 électropoli résistant à la corrosion
  • Conçu pour atteindre plus facilement l’intérieur des isolateurs et des hottes de confinement
  • Possibilité de raccorder des sections supplémentaires pour plusieurs angles
  • La fonction de déconnexion rapide se fixe sur les adaptateurs et les poignées pour serpillières à franges
  • Se connecte à Micronova Adaptateurs de balai QD et manches QD
  • Disponible en tailles 8, 13 et 19 in
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in)
Type de produit Manche de serpillère
Couleur Gris
Longueur (impériale) 19 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 48,3 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 3,8 cm
Largeur (impériale) 1,5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Isolateurs et hottes de confinement
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des salles blanches et des environnements contrôlés
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), Polyéthylène, Polyéthylène