Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiés
BIOPHARMA
Ces sachets en PEBD stériles conformes aux exigences de la FDA sont conçus pour contenir et transporter des déchets biomédicaux dans des environnements aseptiques. Disponibles dans des épaisseurs de 1 à 6 mm avec une capacité allant jusqu’à 60 gallons (20
Marque:  Micronova™ BL4-40TRIR
371.10 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13152370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    412.33€ / 50 pièces
    Économisez 59.67€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Description
Les sacs BinLiner irradiés Micronova™ destinés à être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches sont conçus pour l’élimination des matières, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits.
Les sachets stériles Micronova BinLiner sont fabriqués en PEBD conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matières premières dans des salles blanches et des environnements aseptiques.
  • Doublures en PEBD stérile dans une gamme de tailles
  • Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
  • Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
  • Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
  • Les doublures de 24 x 36 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-168
  • Conçus pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
  • Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Gousset ou joint plat disponible en option
  • Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
  • Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB), B : conditionnement individuel, 5 par boîte ; BB : 5 revêtements en conditionnement double
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Transparent
Mise au rebut à usage général
Stérile
50/boîte
40 in
122 cm
64,8 cm
40 gal
102 cm
Certificat de conformité et de traitement (irradiation)
Oui
PEBD
Doublure pliée et emballée individuellement dans un double sachet
40 x 48 in
48 in
25,5 in
Sac-poubelle
150 L
0,10 mm
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Offres Spotlight
Promo Code: 28038
Découvrez les promotions phares du réseau Fisher Scientific, qui propose des offres exclusives sur les produits chimiques, les équipements, les consommables et les fournitures de laboratoire indispensables, pour une durée limitée.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Promo Code: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.
Applying Promo and Adding