Learn More
Micronova™ Ruban à grille conductrice CGT
Code produit 16514522 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16514522 36 yd x 1 in 1 pièce
12847023 36 yd x 0,5 in 1 pièce
12877023 36 yd x 0,75 in 1 pièce
12867023 36 yd x 2 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16514522 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CGT1PK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.65€
    15.62€ / 1 pièces
    Économisez 1.03€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce ruban en polypropylène antistatique conducteur est spécialement conçu en intégrant des grilles conductrices entre deux couches anti-statiques, pour une utilisation sur des dispositifs sensibles dans des environnements sensibles aux décharges électrosta
Le Micronova CGT Le ruban conducteur à grille est un ruban copolymère antistatique et résistant, doté d'un adhésif acrylique. Les grilles conductrices sont intégrées entre deux couches anti-statiques offrant un écran de protection anti-statique efficace qui empêche l’accumulation statique ainsi que toute chute, tout effritement, craquement ou éclat des grilles.
  • Ruban de copolymère anti-statique robuste avec adhésif acrylique
  • Fabriqué pour une utilisation dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques
  • Comporte une grille conductrice intégrée entre deux couches anti-statiques
  • Protège les dispositifs sensibles qui seraient autrement endommagés par un ruban isolant normal
  • Offre une protection anti-statique efficace et empêche l’accumulation statique
  • Empêche toute chute, tout effritement, craquement ou éclat des grilles
  • 36 yards (32,9 m) enroulés sur un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
Informations sur la commande
Longueur du rouleau : 36 yd (33 m)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Revêtement Copolymère antistatique
Couleur Transparent
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polypropylène
Type de produit Ruban pour salle blanche à grille conductrice
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étanchéité dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques, éloigne la charge du substrat
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 36 yd x 1 in
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm