Learn More
Micronova™ Ruban à grille conductrice CGT
Code produit p-80296 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po)
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po)
36 yd x 1 po
36 yd x 2 po
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12847023 33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po) 1 pièce
12877023 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po) 1 pièce
16514522 36 yd x 1 po 1 pièce
12867023 36 yd x 2 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12847023 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CGT12
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce ruban en polypropylène antistatique conducteur est spécialement conçu en intégrant des grilles conductrices entre deux couches anti-statiques, pour une utilisation sur des dispositifs sensibles dans des environnements sensibles aux décharges électrosta
Le Micronova CGT Le ruban conducteur à grille est un ruban copolymère antistatique et résistant, doté d'un adhésif acrylique. Les grilles conductrices sont intégrées entre deux couches anti-statiques offrant un écran de protection anti-statique efficace qui empêche l’accumulation statique ainsi que toute chute, tout effritement, craquement ou éclat des grilles.
  • Ruban de copolymère anti-statique robuste avec adhésif acrylique
  • Fabriqué pour une utilisation dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques
  • Comporte une grille conductrice intégrée entre deux couches anti-statiques
  • Protège les dispositifs sensibles qui seraient autrement endommagés par un ruban isolant normal
  • Offre une protection anti-statique efficace et empêche l’accumulation statique
  • Empêche toute chute, tout effritement, craquement ou éclat des grilles
  • 36 yards (32,9 m) enroulés sur un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
Informations sur la commande
Longueur du rouleau : 36 yd (33 m)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Revêtement Anti-static Copolymer
Couleur Transparent
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polypropylène
Type de produit Ruban pour grilles conductrices
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Environnements de décharges électrostatiques, étanchéité, emballage
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm