Learn More
Micronova™ Accessoires et outils spéciaux pour serpillères de salles blanches
BIOPHARMA
Code produit 12817033 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
304 électropoli
Polyester lisse
bande élastique
doublure PolySorb
joint pivotant en polycétone
polyamide non-tissé
Type de produit:
Housse Isolator Cleaning Tool
Housses pour serpillères à franges
Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME
Poignée extensible, attache à déconnexion rapide
Unit Size:
1 pièce
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Type de produit Unit Size
12817033 bande élastique Housse Isolator Cleaning Tool 50 pièces
13137666 joint pivotant en polycétone Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME 1 pièce
13118675 polyamide non-tissé Housse Isolator Cleaning Tool 50 pièces
32236954 Polyester lisse Housses pour serpillères à franges 50 pièces
15541755 doublure PolySorb Housse Isolator Cleaning Tool 50 pièces
11932485 304 électropoli Poignée extensible, attache à déconnexion rapide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12817033 Supplier Micronova™ Supplier No. ITC69IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    421.87€ / 50 pièces
    Économisez 17.13€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT. Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Simplifie le nettoyage tout en restant conforme à la norme USP 797
Le Micronova Isolator Tool irradié est conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue. Les housses pour serpillières sont disponibles dans une gamme de tissus différents avec une couche de mousse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
  • Isolator Tool en plastique irradié avec choix de housses irradiées
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360°, adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • Irradiée aux rayons gamma pour une utilisation dans des environnements aseptiques
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
  • Compatible avec l’alcool, les désinfectants puissants et la stérilisation à la vapeur
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Specifications
Type de produit Housse Isolator Cleaning Tool
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 50/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Isolateurs, hottes de confinement et biologiques en salle blanche et zones tampons
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des BSC, des hottes, des isolateurs et d’autres matériels.
Color-coded Non
Matériau bande élastique