Learn More
Micronova™ Accessoires et outils spéciaux pour serpillères de salles blanches
Code produit p-4015782 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
304 électropoli
Polyester lisse
bande élastique
doublure PolySorb
joint pivotant en polycétone
polyamide non-tissé
Type de produit:
Housse Isolator Cleaning Tool
Housses pour serpillères à franges
Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME
Poignée extensible, attache à déconnexion rapide
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Conditionnement
13137666 joint pivotant en polycétone Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME 1 pièce
13118675 polyamide non-tissé Housse Isolator Cleaning Tool 50 pièces
12817033 bande élastique Housse Isolator Cleaning Tool 50 pièces
32236954 Polyester lisse Housses pour serpillères à franges 50 pièces
15541755 doublure PolySorb Housse Isolator Cleaning Tool 50 pièces
11932485 304 électropoli Poignée extensible, attache à déconnexion rapide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13137666 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPIT09
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT. Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Simplifie le nettoyage tout en restant conforme à la norme USP 797
Le Micronova Isolator Tool est disponible avec un choix de plaques en acier inox ou en plastique et les housses sont disponibles dans une gamme de tissus avec une couche de mousse en option pour contenir davantage de désinfectant et faciliter l’essorage. Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue.
  • Isolator Tool avec choix de housses
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360° , adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • L’adaptateur en acier inox (QDIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées QD SSU
  • L’adaptateur en plastique (QPIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées filetées de type ACME
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Type de produit Isolator Tool en plastique, accessoire de manche fileté de type ACME
Type de tête Pivotant à 360°
Couleur Noir
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (métrique) 4,8 cm
Largeur (impériale) 1,9 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Isolateurs, hottes de confinement et biologiques en salle blanche et zones tampons
À utiliser avec (application) Nettoyage à l’intérieur de BSC, de hottes et d’autres matériels de taille réduite.
Color-coded Non
Matériau joint pivotant en polycétone