Learn More
Micronova™ Isolator Tool et housses
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L’adaptateur à tête coudée et à joint pivotant à 360° fonctionne avec une gamme de housses de serpillières à franges pour nettoyer et désinfecter efficacement les isolateurs, les hottes, les RAB et le matériel de taille réduite dans les environnements propres et contrôlés.
Marque:  Micronova™ ITC620-911
Code produit. 13108675
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le Micronova Isolator Tool est disponible avec un choix de plaques en acier inox ou en plastique et les housses sont disponibles dans une gamme de tissus avec une couche de mousse en option pour contenir davantage de désinfectant et faciliter l’essorage. Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue.
  • Isolator Tool avec choix de housses
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360° , adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • L’adaptateur en acier inox (QDIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées QD SSU
  • L’adaptateur en plastique (QPIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées filetées de type ACME
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables