Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool et housses
Code produit 15412060 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur à déconnexion rapide
Housses pour serpillères à franges
Matériau:
Acier inoxydable électropoli (304), électropoli, acétal
Maille polyester lisse, Polyester, Polyester
Maille polyester, intérieur en mousse polyester, Polyester Foam Inner
Microfibre, Polyester Foam Inner
Polyester texturé, Polyester, Polyester
Dimensions:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau Dimensions unitSize
15412060 Adaptateur à déconnexion rapide Acier inoxydable électropoli (304), électropoli, acétal 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in) 1 pièce
15531755 Housses pour serpillères à franges Microfibre, Polyester Foam Inner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) 1 pièce
17495283 Housses pour serpillères à franges Maille polyester lisse, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) 12 pièces
15583720 Housses pour serpillères à franges Polyester texturé, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) 12 pièces
15302450 Housses pour serpillères à franges Maille polyester, intérieur en mousse polyester, Polyester Foam Inner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15412060 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDECC14
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois. L’adaptateur se connecte à n’importe quel manche SSU.
Permet à l’opérateur de nettoyer les rideaux à bandes en vinyle, des deux côtés en même temps, dans les salles blanches et les zones de préparation.Le système Micronova™ Econo CurtainCleaner™ permet de saisir le rideau au niveau de sa connexio
Le Micronova Économique CurtainCleaner™ L'outil est doté de deux pinces à barre de 14 in qui agrippent le rideau à son point de fixation supérieur et glissent vers le bas pour appliquer ou étaler le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau à la fois. Les housses sont disponibles en polyester lisse ou texturé, avec une couche de mousse qui contient le désinfectant et facilite l’essorage.
  • Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
  • Adaptateur en acier inoxydable électropoli avec pinces doubles de 14 in
  • Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Conçu pour des environnements propres et contrôlés
  • L’adaptateur se raccorde aux manches SSU pour une portée étendue
  • Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
  • Peut contenir de l’alcool et des désinfectants forts
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
Type de produit Adaptateur à déconnexion rapide
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 19,1 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Manches de la série SSU
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), électropoli, acétal