Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool et housses
Code produit 17495283 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur à déconnexion rapide
Housses pour serpillères à franges
Matériau:
Acier inoxydable électropoli (304), électropoli, acétal
Maille polyester lisse, Polyester, Polyester
Polyester texturé, Polyester, Polyester
Dimensions:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau Dimensions Conditionnement
17495283 Housses pour serpillères à franges Maille polyester lisse, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) 12 pièces
15412060 Adaptateur à déconnexion rapide Acier inoxydable électropoli (304), électropoli, acétal 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in) 1 pièce
15583720 Housses pour serpillères à franges Polyester texturé, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17495283 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur ECC614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.13€
    302.33€ / 12 pièces
    Économisez 35.80€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois. L’adaptateur se connecte à n’importe quel manche SSU.
Permet à l’opérateur de nettoyer les rideaux à bandes en vinyle, des deux côtés en même temps, dans les salles blanches et les zones de préparation.Le système Micronova™ Econo CurtainCleaner™ permet de saisir le rideau au niveau de sa connexio
Le Micronova Économique CurtainCleaner™ L'outil est doté de deux pinces à barre de 14 in qui agrippent le rideau à son point de fixation supérieur et glissent vers le bas pour appliquer ou étaler le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau à la fois. Les housses sont disponibles en polyester lisse ou texturé, avec une couche de mousse qui contient le désinfectant et facilite l’essorage.
  • Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
  • Adaptateur en acier inoxydable électropoli avec pinces doubles de 14 in
  • Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Conçu pour des environnements propres et contrôlés
  • L’adaptateur se raccorde aux manches SSU pour une portée étendue
  • Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
  • Peut contenir de l’alcool et des désinfectants forts
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Modèle ECC6-14
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 12 Paquets
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Fixations en acier inox
À utiliser avec (équipement) Adaptateur de serpillère QDECC-14
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Certifications/Conformité ISO 9001
Color-coded Non
Matériau Maille polyester lisse, Polyester, Polyester