Learn More
Fisherbrand™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène de qualité industrielle EGP™
Code produit 30694898 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30694898 Blanc 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30694898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.25€
    499.09€ / 24 pièces
    Économisez 164.16€
    24% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Conçu pour une utilisation dans les zones de préparation des salles blanches, les projets de maintenance et de construction propre
  • Pour une utilisation là où un rouleau ultra-propre n’est pas requis
  • Support en polyéthylène avec adhésif acrylique à faible émission de gaz et bonnes capacités à décoller proprement les résidus
  • Traité dans un environnement contrôlé, enroulé sur un mandrin en plastique et présenté dans une pochette
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylic
Revêtement Polyethylene
Couleur Blanc
Finition Medium Gloss
Format Roll
Matériau Polyéthylène
Type de produit Ruban pour salles blanches de qualité industrielle
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des allées, création de lots, codage couleur, projets de construction propre, zones d’assistance pour salles blanches et applications de transformation des aliments
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm