Learn More
Micronova™ Ruban de construction pour salle blanche
BIOPHARMA
Code produit 12803552 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12803552 50,8 mm -
13167316 25,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12803552 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur EZT2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.61€
    13.71€ / 1 pièces
    Économisez 5.90€
    30% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ruban LDPE facile à déchirer avec un adhésif en caoutchouc à forte adhérence qui colle facilement différents matériaux, tels que le plastique au béton ou à l'acier inoxydable.
Le ruban adhésif pour la construction de salles blanches est un ruban en polyéthylène basse densité, facile à déchirer, conçu pour la construction et l'entretien des salles blanches. Son adhérence puissante et agressive le rend bien adapté aux projets de construction propre où des surfaces haute et basse énergie doivent être assemblées avec le même suppport. Ce ruban est facile à utiliser et ne présente pas les mêmes limites d’étirement mort que celles qui peuvent se produire avec d’autres rubans en polyéthylène.
  • Ruban en polyéthylène avec adhésif en caoutchouc synthétique haute adhérence
  • Adhérence puissante et excellente de l’adhésif à base de caoutchouc
  • Son bord dentelé permet une déchirure facile à n’importe quelle longueur
  • Conçu pour la construction et l’entretien des salles blanches
  • Permet d’assembler facilement différents supports tels que le plastique, le béton ou l’acier inox
  • Bonne conformité, pas d’étirement mort
  • Résistant aux solvants et aux acides courants
  • Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de conformité
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillance moyenne
Format Rouler
Matériau Polyéthylène
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Ruban adhésif de construction pour environnements contrôlés ; Bonne adhérence au plastique, au béton et à l'acier
Comprend 3 in Noyau en plastique
Sans latex Oui
Quantité 24/Cs.
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 8 in
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 in)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Largeur (impériale) du rouleau 2 in
Largeur (métrique) du rouleau 50.8 mm