Learn More
Micronova™ Brosse FlexBrush™ irradiée et housse
BIOPHARMA
Code produit 13177776 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
NovaPoly, Polyester lisse, Mousse d’uréthane, Polyester
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13177776 NovaPoly, Polyester lisse, Mousse d’uréthane, Polyester 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13177776 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur FBC611IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    207.18€ / 12 pièces
    Économisez 39.82€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ces brosses à poils en nylon, en forme de S et de J, sont dotées d’un noyau flexible qui permet à l’utilisateur de tordre la brosse pour pouvoir mieux effectuer certaines applications, comme le nettoyage des extérieurs de tuyaux, des raccords et des rambardes. Housse disponible en option dans une variété de tissus pour améliorer l’hygiène.
Le Micronova FlexBrush™ est disponible avec une âme en fil d'acier inoxydable ou en fil de zinc pour une rigidité accrue. Ces brosses sont idéales pour le nettoyage de petites pièces et d’équipements, et sont disponibles avec des housses enfilables pour effectuer certaines étapes de nettoyage spécialisées. Un manche optionnel en plastique se fixe à l’extrémité filetée afin de prolonger sa portée.
  • Brosses flexibles en forme de S et de J, avec fil métallique intégré, et des poils en nylon
  • Produit idéal pour nettoyer l’extérieur des tuyaux, des raccords et des rambardes
  • Noyau disponible en acier inoxydable ou en zinc
    • Le noyau en zinc renforce encore plus la rigidité
  • Les brosses peuvent être déformées afin de correspondre à votre utilisation
  • Poils de 2,25 in de diamètre, tête de 9 in
  • Disponibles dans une variété de tissus pour optimiser l’hygiène
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • microfibre— Composé à 80 % de polyester et à 20 % de polyamide, ce tissu est très absorbant et efficace aussi bien mouillé que sec.
  • Une extension en plastique peut être fixée à l’extrémité filetée
  • Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
  • Fabriquées avec des matériaux conformes aux normes de la FDA
  • Housses autoclavables
Spécification
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14,5 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 36,8 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Instructions d’entretien Instructions de lavage -- L’article peut être lavé et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) FlexBrush
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des tuyaux placés en hauteur, des rambardes, et des fixations présentes dans les salles blanches
Color-coded Non
Matériau NovaPoly, Polyester lisse, Mousse d’uréthane, Polyester