Description
La brosse et la poignée Micronova sont spécialement conçues pour le nettoyage des évacuations au niveau du sol. La brosse à poils noirs pour évacuations au niveau du sol est dotée d’une extrémité filetée à utiliser avec la poignée.
- Brosse pour évacuations au niveau du sol à poils noirs raides
- Sur la poignée figure la mention “Uniquement pour les évacuations au niveau du sol”
- Distinction claire avec les autres brosses de nettoyage
- Tête de brosse de 4 pouces (10 cm) de diamètre
- Brosse à extrémité filetée et poignée à remplacement facile
Specifications
Specifications
| Type de produit | Brosse de vidange, filetage de type ACME |
| Color-coded | Non |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Type de poignée | Filetage type ACME |
| Types de pointes | Sans pointe |
| Stérilité | Non stériles |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (impériale) des poils | 3 po |
| Diamètre (métrique) des poils | 7,6 cm |
| Show More |