Learn More
Descrizione
- Les joints et patins glissent sur la plupart des surfaces avec un minimum d’effort au contact
- Appliquez dans les coutures et les fissures en cas de rouille, d’oxydation et d’accumulation de résidus pour le prétraitement avant l’essuyage
- Non atomisé— n'affectera pas la qualité de l'air
- Sans phosphore
- Tensioactifs biodégradables
- Aucun COV
- NSF Note A7
Specifica
Specifica
| Type de produit | Détergent en gel |
| Color-coded | Non |
| Forme | Gel |
| Type de poignée | Aucune |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Transparent |
| Couleur | Transparent |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil. Protéger du gel. |
| À utiliser avec (application) | Gel nettoyant pour surfaces en acier inox |
| Volume (impérial) | 16 oz. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?