Learn More
Micronova™ Grattoir portatif
Code produit 13127286 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
8 in
9,25 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
13127286 8 in 1 pièce
13177786 9,25 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13127286 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur HHSWH8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.60€
    20.81€ / 1 pièces
    Économisez 0.79€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Un grattoir en polypropylène portatif moulé par injection sans soudure qui empêche la croissance bactérienne lors de l’élimination des résidus et des accumulations dans les environnements contrôlés.
Le grattoir portatif Micronova est en polypropylène moulé par injection, sans soudures ni fissures susceptibles de favoriser la croissance bactérienne. Le grattoir est autoclavable et ne rayera pas les surfaces métalliques.
  • Grattoir portatif moulé par injection
  • Pour éliminer les résidus et les accumulations dans les environnements contrôlés
  • Structure en polypropylène blanc
  • Absence de coutures ou de fissures évitant ainsi toute prolifération bactérienne
  • Ne risque pas de rayer les surfaces métalliques
  • Longueurs de 8 ou 10 pouces disponibles
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Grattoir
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 8 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 20,3 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 7,6 cm
Largeur (impériale) 3 po
Résistant à Produits chimiques
Dimensions 7,62 times; 20,32 (3 times; 8 po)
Jetable Réutilisable
Quantité 1/sachet, 12/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
À utiliser avec (application) Élimination des résidus dans les environnements contrôlés
Certifications/Conformité Conforme FDA
Color-coded Non