Learn More
Micronova™ M-Zone™ Brosse à bouteille
Code produit 12765715 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Diamètre (métrique) des poils:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
8,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) des poils Conditionnement
12765715 Bleu 8,9 cm 1 pièce
12705725 Vert 8,9 cm 1 pièce
12765725 Rouge 8,9 cm 1 pièce
12725755 Blanc 6,4 cm 1 pièce
12715745 Blanc 8,26 cm 1 pièce
12765755 Jaune 8,9 cm 1 pièce
12735755 Blanc 7,6 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12765715 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BRDB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.99€
    60.28€ / 1 pièces
    Économisez 5.71€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Brosses à bouteilles à code couleur avec poils en polyester rigides et arrondis pour un nettoyage polyvalent et efficace des bouteilles et de divers équipements de production et de laboratoire.
Gamme de brosses pour flacons à code couleur avec poils ronds, durs, en polyester rigide permettant de nettoyer de façon polyvalente et plus agressivement un plus grand nombre de flacons et d’équipements en production et en laboratoire.
Les brosses pour flacons Micronova M-Zone™ sont des brosses polyvalentes avec des poils en polyester, ronds et raides, avec un manche en plastique, facile à prendre en main, de 12 ou 16 pouces. Conçues pour nettoyer les flacons et d’autres équipements de laboratoire et de production.
  • Brosses polyvalentes pour flacons, en plastique, à code couleur
  • Poils en polyester robuste et durable
  • Manche en plastique facile à prendre en main
  • Nettoyage polyvalent et agressif des flacons et des équipements
  • Fabriquées à partir de résines sans BPA, approuvées par la FDA
  • Disponibles en bleu, vert, rouge, blanc et jaune
Spécification
Type de produit Brosse pour flacons
Bristle Type Souple
Color-coded Oui
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de poignée Arrondi
Types de pointes Pointe à poils liés
Stérilité Non stériles
Aspect Tête de goupillon arrondie et bleue, à poils souples, fixée à un manche en plastique bleu de longueur fixe et à extrémité arrondie.
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Certifications/Conformité Certificat de conformité ; ISO Installation certifiée 9001 ; Approuvé par la FDA
Couleur Bleu
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Diamètre (impériale) des poils 3,25 in
Diamètre (métrique) des poils 8,9 cm
Dimensions (L x l x H) 16 x 3,5 x 3,5 in (40,6 x 8,89 x 8,89 cm)
Jetable Réutilisable
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Nettoyage de précision des bouteilles et de divers équipements dans les laboratoires, les salles blanches et les installations de production.
À utiliser avec (équipement) BRSC6-01 : NovaPoly Couvercle de pinceau ; BRSC68-01 : PolyMesh Couvercle de brosse
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 8.89 cm
Comprend Manche inclus, faisant partie de la brosse
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) des poils 3,25 in
Longueur (impériale) de la brosse 6,5 in
Longueur (impériale) de la poignée 9,75 in
Longueur (métrique) 40,6 cm
Longueur (métrique) des poils 8.26 cm
Longueur (métrique) de la brosse 16.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 40,64 cm
Matériau Polypropylène, polyester
Nbre de rangées de poils 19
Conditionnement Chaque pinceau est emballé individuellement.
Quantité 12/Cs.
Résistant à Désinfectants et solutions de nettoyage standard
Dimensions 16 x 10 x 6 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 8.9 cm
Largeur (impériale) des poils 3,25 in
Largeur (métrique) des poils 8,9 cm