Learn More
Micronova™ Ruban irradié M-Zone™ CuffStrip™
Code produit 13147366 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu foncé
Dimensions (L x l):
18 x 2 in
18 x 3 in
45,7 x 7,6 cm (18 x 3 po.)
Conditionnement:
200 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
13147366 Bleu foncé 18 x 2 in 200 pièces
13107366 Blanc 18 x 2 in 200 pièces
13117366 Blanc 18 x 3 in 200 pièces
13127366 Blanc 45,7 x 7,6 cm (18 x 3 po.) 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13147366 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CSTX2DBIR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Assure une étanchéité efficace entre le gant et le vêtement dans un environnement critique
  • En polyéthylène conformable
  • Largeur de rouleau : 5,1cm (2 po)
  • Longueur du rouleau : 45,7cm (18 po)
  • Gamma-irradié
  • Revêtement épais pour une séparation facile
  • Conditionnement double
Spécification
Type d’adhésif Acrylic
Revêtement LDPE
Couleur Bleu foncé
Matériau Polyethylene, Polypropylene
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Sceller les manchettes aux gants dans des environnements contrôlés et aseptiques
Dimensions (L x l) 18 x 2 in
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45.7 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5.1 cm