Learn More
Micronova™ Ruban irradié M-Zone™ CuffStrip™
BIOPHARMA
Code produit p-4247087 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Dimensions (L x l):
18 x 2 in
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
13107366 Blanc 18 x 2 in 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13107366 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CST218WHIR
Assure une étanchéité efficace entre le gant et le vêtement dans un environnement critique
Le ruban d’étanchéité des poignets MicroSeal™ irradié Micronova est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage avec adhésif acrylique se décollant proprement et sensible à la pression ainsi que des perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po) permettant aux utilisateurs d’assembler des éléments et de le déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
  • Ruban en polyéthylène irradié conforme
  • Adhésif acrylique sensible à la pression
  • Joint efficace entre le gant et le vêtement
  • Perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po)
  • Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm)
  • Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
  • Ruban à faible densité et à faible dégazage
  • Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 pouces (7,62 cm) sans revêtement
  • Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
  • Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Type d’adhésif Acrylique
Revêtement LDPE
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format de dia. int.
Matériau Polyéthylène, PP
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Sceller les manchettes aux gants dans des environnements contrôlés et aseptiques
Dimensions (L x l) 18 x 2 in
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45,7 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5,1 cm