Learn More
Micronova™ Serpillère à franges en microfibres M-Zone™ MegaSorb™
BIOPHARMA
Code produit 11986855 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions:
40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 10 oz
40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 12 oz
Quantité:
12/boîte
12/carton
50/carton
Conditionnement:
12 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Quantité Conditionnement
11986855 Blanc 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 12 oz 12/boîte 12 pièces
13137456 Bleu 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 10 oz 12/carton 12 pièces
13108685 Bleu 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 10 oz 50/carton 50 pièces
13147456 Blanc 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 10 oz 12/carton 12 pièces
13118685 Blanc 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 10 oz 50/carton 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11986855 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZCRMS1112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    318.77€ / 12 pièces
    Économisez 3.23€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Requires
Structure MH ou MHC, ou structure QDMH avec poignée SSU
Une serpillière très absorbante qui associe l’efficacité de nettoyage de la microfibre à la facilité d’une serpillière classique. Les fibres recourbées sont composées de filaments de polyester et de nylon, conçus pour absorber les liquides et les minuscules particules dans les environnements contrôlés et critiques.
La serpillière à franges en microfibres M-Zone™ MegaSorb™ est doté de tubes de microfibres distinctifs à fibres recourbées en filaments de polyester et de nylon, 30 fois plus petites que les fibres de coton, qui permettent d’absorber de minuscules particules. La serpillière en microfibres double épaisseur (MZCRMS-10D) est particulièrement efficace pour absorber les déversements et pour nettoyer des surfaces étendues.
  • Serpillière à franges en microfibres
  • Très absorbante et peu pelucheuse
  • Tubes en microfibres recourbées en polyester et en nylon
  • Absorbe les minuscules particules là où les fibres de coton se contentent de les faire rouler
  • Glisse facilement autour du matériel et des appareils de salle blanche
  • Conçue pour une utilisation dans des environnements contrôlés et critiques
  • L’option de microfibre blanche comprend une bande de frottement supplémentaire
  • À utiliser avec la poignée MH-1 ou l’adaptateur MicroMop QDMH-1 avec des poignées SSU
  • Conditionnement en vrac disponible
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in), 12 oz
Type de produit Serpillière à franges
Couleur Blanc
Capacité 12 oz.
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 6 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 12/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés
Color-coded Non
Matériau Polyester microfibre, Nylon, Nylon