Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères à franges MegaSwat™ irradiés
BIOPHARMA
Product Code. 13187426 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Polyester lisse, Mousse d’uréthane
Dimensions:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in)
À utiliser avec (équipement):
Manche séries QDMS-16 et SSU
Unit Size:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Dimensions À utiliser avec (équipement) Unit Size
13187426 Polyester lisse, Mousse d’uréthane 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in) Manche séries QDMS-16 et SSU 12 pièces
13177436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) Manche séries QDMS-16 et SSU 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13187426 Supplier Micronova™ Supplier No. MS61116LIR
 Article restreint
Expédition estimée: 23-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces housses pour serpillères à franges Micronova™ irradiées fonctionnent avec l’adaptateur de serpillères à franges MegaSwat™ de type lame pour nettoyer efficacement autour, sous et derrière les équipements de traitement lourds et les appareil
Les housses pour serpillères à franges irradiées Micronova™ MegaSwat™ sont conçues pour fonctionner avec l’adaptateur de serpillères à franges MegaSwat™ et les manches QD de la série SSU, pour le nettoyage et la désinfection à sec ou humide dans les zones ISO 5 à 9. La serpillère à franges flexible de type lame est idéale pour le nettoyage sous, autour et derrière les équipements lourds ou calibrés dans la salle blanche. Les housses sont irradiées aux rayons gamma et sont disponibles avec ou sans intérieur en mousse.
  • Les serpillères à franges en polyester tricoté glissent facilement sous et derrière l’équipement
  • Conçues pour être utilisées avec l’adaptateur flexible de serpillère à franges MegaSwat™ et les manches QD de la série SSU
  • Disponible en différentes longueurs
  • Disponible avec ou sans intérieur en mousse
  • La maille polyester 100 % NovaPoly assure une excellente dispersion des désinfectants
  • Compatible avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Specifications
Dimensions 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 7,6 cm
Largeur (impériale) 3 po
Jetable Réutilisable
Quantité Conditionnement dans une salle blanche de classe 100. Double ensachage. Indicateur d’irradiation placé sur le sac extérieur. 12 serpillères sont ensuite emballées dans un étui doublé en poly. Indicateur d’irradiation placé sur le boîte.
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Manche séries QDMS-16 et SSU
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection dans et autour des équipements de traitement et de laboratoire dans la zone aseptique
Color-coded Non
Matériau Polyester lisse, Mousse d’uréthane