Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères à franges MegaSwat™ irradiés
Tous les produits Micronova Produits
Description
Requires
Adaptateurs MegaSwat™
Les housses pour serpillères à franges irradiées Micronova™ MegaSwat™ sont conçues pour fonctionner avec l’adaptateur de serpillères à franges MegaSwat™ et les manches QD de la série SSU, pour le nettoyage et la désinfection à sec ou humide dans les zones ISO 5 à 9. La serpillère à franges flexible de type lame est idéale pour le nettoyage sous, autour et derrière les équipements lourds ou calibrés dans la salle blanche. Les housses sont irradiées aux rayons gamma et sont disponibles avec ou sans intérieur en mousse.
- Les serpillères à franges en polyester tricoté glissent facilement sous et derrière l’équipement
- Conçues pour être utilisées avec l’adaptateur flexible de serpillère à franges MegaSwat™ et les manches QD de la série SSU
- Disponible en différentes longueurs
- Disponible avec ou sans intérieur en mousse
- La maille polyester 100 % NovaPoly assure une excellente dispersion des désinfectants
- Compatible avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Dimensions | 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) |
| Type de produit | Housses pour serpillères à franges |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 20,3 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 7,6 cm |
| Largeur (impériale) | 3 po |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |